Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FOXD4L1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6693
PRSI6693EA 435 EUR InStock
PRSI6693
Anti-FOXD4L1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
FOXD4L1 Antibody: FOXD4L1, also known as FOXD5, is a member of the forkhead/winged-helix (FOX) family of transcription factors with highly conserved FOX DNA-binding domains. Members of the FOX family of transcription factors are regulators of embryogenesis and is thought to play a role in human cancer. FOXD4L1 is a forkhead transcription factor that functions as both a transcriptional activator and repressor and acts upstream of several other neural transcription factors to maintain neural fate, regulate neural plate patterning, and delay the expression of neural differentiation factors.

Type:
Antigen: FOXD4L1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité