Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GBP6 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6707
PRSI6707EA 435 EUR InStock
PRSI6707
Anti-GBP6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
GBP6 Antibody: The guanylate-binding proteins (GBPs), a family of interferon-induced GTP-binding proteins function in innate immunity against microbial and viral pathogens. In humans, there are seven GBPs from hGBP1 to hGBP7. Human GBP1 and GBP2 have been shown to exhibit antiviral activity as well as being able to regulate the inhibition of proliferation and invasion of endothelial cells in response to interferon (IFN) (1,3). GBP6 is induced by IFN and hydrolyzes GTP to both GDP and GMP. The precise function of GBP6 is still under investigation.

Type:
Antigen: GBP6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité