Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-B9D1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6715
PRSI6715EA 435 EUR InStock
PRSI6715
Anti-B9D1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
B9D1 Antibody: Meckel syndrome (MKS) is an embryonic lethal, autosomal recessive disorder characterized by polycystic kidney disease, central nervous system defects, polydactyly and liver fibrosis. B9D1 is a B9 domain-containing protein, one of several that are involved in ciliogenesis. Alterations in expression of this gene have been found in a family with Meckel syndrome. B9D1, and its related protein B9D2, form a complex with MKS1, disruption of which causes MKS. B9D1 is thought to be required for normal hedgehog signaling, ciliogenesis, and ciliary protein localization.

Type:
Antigen: B9D1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité