Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GRB10 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6733
PRSI6733EA 435 EUR InStock
PRSI6733
Anti-GRB10 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
GRB10 Antibody: GRB10 belongs to a small family of adapter proteins that are known to interact with a number of receptor tyrosine kinases and signaling molecules and function in diverse cellular processes. GRB10 is a growth factor receptor-binding protein that interacts with insulin receptors and insulin-like growth-factor receptors. Overexpression of some isoforms of GRB10 inhibits tyrosine kinase activity and results in growth suppression. GRB10 can also interact with the L isoform of the proapoptotic protein Bim. This gene is imprinted in a highly isoform- and tissue-specific manner, with expression observed from the paternal allele in the brain, and from the maternal allele in the placental trophoblasts.

Type:
Antigen: GRB10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité