Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NKX2-4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6747
PRSI6747EA 435 EUR InStock
PRSI6747
Anti-NKX2-4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
NKX2-4 Antibody: NKX2-4 (NK2 homeobox 4) is a member of a family of transcription factors that are involved in embryonic development and cell fate. NKX2-4 is closely related to NKX2-1 and NKX2-4 and is specifically localized to the ventral diencephalon. Recent experiments in Xenopus have suggested that the homeodomain protein XANF is necessary for the activation of NKX2-4, but does not directly regulate its expression.

Type:
Antigen: NKX2-4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité