Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NKX2-6 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6751
PRSI6751EA 435 EUR InStock
PRSI6751
Anti-NKX2-6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
NKX2-6 Antibody: NKX2-6 (NK2 homeobox 6) is a member of a family of transcription factors that are involved in embryonic development and cell fate. NKX2-6 is a vertebrate homolog of Drosophila homeobox-containing protein called 'tinman', which has been shown to be essential for development of the heart-like dorsal vessel. In conjunction with related gene, NKX2-5, this gene may play a role in both pharyngeal and cardiac embryonic development. Mutations in this gene are thought to be a cause for some congenital heart abnormalities.

Type:
Antigen: NKX2-6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité