Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NKX2-8 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6753
PRSI6753EA 435 EUR InStock
PRSI6753
Anti-NKX2-8 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
NKX2-8 Antibody: NKX2-8 (NK2 homeobox 8) is a member of a family of transcription factors that are involved in embryonic development and cell fate. It is expressed in the ventral foregut, the developing heart, the epithelial layers of the branchial arches and in the dorsal mesoderm. In conjunction with related protein, NKX2-5, NKX2-8 may play a role in cardiac embryonic development. NKX2-8 is also thought to be involved in lung development and is suspected of being an oncogene in lung cancer that is activated by way of gene amplification at chromosome 14q13.

Type:
Antigen: NKX2-8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité