Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TSHZ1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6755
PRSI6755EA 435 EUR InStock
PRSI6755
Anti-TSHZ1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TSHZ1 Antibody: The Teashirt zinc finger homeobox (TSHZ) family comprise a family of evolutionarily conserved transcription factors that, in Drosophila, are active in specific body parts for patterning, but whose function in vertebrates is less clear. TSHZ1 has been found to be required for axial skeleton, soft palate and middle ear development in mice and may be involved in a common pathway with the Hox genes. Both TSHZ1 and the related protein TSHZ3 have been found to interact with FE65, an adapter protein that binds to the amyloid protein precursor (APP) in neurons. Together with SET, a component of the inhibitor of acetyl transferase, and histone deacetylases, these proteins formed a gene-silencing complex whose target includes caspase-4.

Type:
Antigen: TSHZ1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité