Human TSHZ1 peptide (16 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
6755P
PRSI6755PEA 105 EUR InStock
PRSI6755P
Human TSHZ1 peptide (16 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
TSHZ1 peptide is used for blocking the activity of TSHZ1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité