Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TSHZ2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6757
PRSI6757EA 435 EUR InStock
PRSI6757
Anti-TSHZ2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TSHZ2 Antibody: The Teashirt zinc finger homeobox (TSHZ) family comprise a family of evolutionarily conserved transcription factors that, in Drosophila, are active in specific body parts for patterning, but whose function in vertebrates is less clear. In mice, the known three TSHZ proteins are expressed in distinct patterns in the developing and adult brain, suggesting that they play a role in the establishment of regional identity and specification of cell types within the brain. Recent experiments have shown that the expression of TSHZ2 is frequently downregulated in most breast and prostate cancers and its promoter was unmethylated in virtually all cases, suggesting this family of proteins may also be involved in carcinogenesis.

Type:
Antigen: TSHZ2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité