Human TSHZ3 peptide (18 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
6759P
PRSI6759PEA 122 EUR InStock
PRSI6759P
Human TSHZ3 peptide (18 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
TSHZ3 peptide is used for blocking the activity of TSHZ3 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité