Human FOXRED2 peptide (17 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
6761P
PRSI6761PEA 105 EUR InStock
PRSI6761P
Human FOXRED2 peptide (17 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
FOXRED2 peptide is used for blocking the activity of FOXRED2 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité