Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-RNASET2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6763
PRSI6763EA 435 EUR InStock
PRSI6763
Anti-RNASET2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
RNASET2 Antibody: RNASET2 is a novel member of the Rh/T2/S-glycoprotein class of extracellular ribonucleases. It is a single copy gene that maps to 6q27, a region associated with human malignancies and chromosomal rearrangement, and has been suggested to function as a tumor suppressor protein. Its expression is suppressed in Human T-cell Leukemia Virus type 1 (HTLV-1) infected cells following the binding of the HTLV-1 Tax protein to the RNASET2 promoter. As Adult T-cell leukemia (ATL) is one of the primary diseases caused by HTLV-1 infection, a reduction in the level of RNASET2 by Tax may play a role in ATL development.

Type:
Antigen: RNASET2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité