Human RNASET2 peptide (16 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
6763P
PRSI6763PEA 122 EUR InStock
PRSI6763P
Human RNASET2 peptide (16 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
RNASET2 peptide is used for blocking the activity of RNASET2 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité