Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-YPEL1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6771
PRSI6771EA 435 EUR InStock
PRSI6771
Anti-YPEL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
YPEL1 Antibody: YPEL1 (yippee-like 1) is thought to play a role in the epitheloid conversion of fibroblasts and the regulation of the cellular morphology. It is a 119 amino acid protein that localizes to the nucleus and belongs to a family of yippee-like proteins that include YPEL2 - 5, all of which localize to the centrosome and nucleus and are widely expressed in both adult and fetal tissue. The family of human YPEL proteins share a high degree of sequence homology with their rodent homologs, suggesting a conserved function between species. YPEL1 might be an important factor during the development and malignant transformation of tissues.

Type:
Antigen: YPEL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité