Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-YPEL3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6775
PRSI6775EA 435 EUR InStock
PRSI6775
Anti-YPEL3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
YPEL3 Antibody: YPEL3 (yippee-like 3) belongs to a family of five yippee-like proteins, all of which localize to the centrosome or mitotic spindle and are widely expressed in both adult and fetal tissue. This localization plus the fact that the family of human YPEL proteins share a high degree of sequence homology across species suggests that these proteins may have a conserved function involved in cell division. YPEL3 is a p53-regulated gene whose expression is induced by DNA damage and in turn induces cellular senescence. It appears to function as a tumor suppressor as it is downregulated in colon and breast tumors.

Type:
Antigen: YPEL3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité