Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TMEM106A Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6781
PRSI6781EA 435 EUR InStock
PRSI6781
Anti-TMEM106A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TMEM106A Antibody: Transmembrane protein 106A (TMEM106A) is a single-pass transmembrane protein that is closely related to TMEM106B, a protein that is thought to be a novel risk factor for frontotemporal lobar degeneration (FTLD), a group of clinically, pathologically and genetically heterogeneous disorders associated with atrophy in the frontal lobe and temporal lobe of the brain. The actual roles of TMEM106A and TMEM106B are still undetermined; however, as TMEM106B is involved in FTLD, it is possible that TMEM106A may also be a risk factor for FTLD.

Type:
Antigen: TMEM106A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité