Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AIG1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6785
PRSI6785EA 435 EUR InStock
PRSI6785
Anti-AIG1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
AIG1 Antibody: Androgen-induced 1 (AIG1) is a novel Pirh2-interacting protein, which was initially cloned from human dermal papilla cells and is evolutionally conserved from drosophila through to humans. It is a membrane protein and belongs to the protein family containing FAR-17a domain. AIG1 may play a role in androgen-regulated growth of hair follicles. AIG1 could serve as a new biomarker for the diagnosis and prognostic evaluation of HCCs and may be a novel candidate tumor suppressor.

Type:
Antigen: AIG1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité