Human AIG1 peptide (17 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
6785P
PRSI6785PEA 122 EUR InStock
PRSI6785P
Human AIG1 peptide (17 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
AIG1 peptide is used for blocking the activity of AIG1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité