Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HHATL Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6787
PRSI6787EA 435 EUR InStock
PRSI6787
Anti-HHATL Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
HHATL Antibody: The Protein-cysteine N-palmitoyltransferase HHAT-like protein (HHATL), also known at the mammalian glycerol uptake/transporter 1 (Gup1) is a homolog of the S. cerevisiae Gup1. It is an endoplasmic reticulum (ER) membrane protein that co-localizes with the mammalian hedgehog acyltransferse Skn and interferes with its N-terminal palmitoylation of Sonic hedgehog (SHH), suggesting that HHATL acts as a negative regulator for N-terminal palmitoylation of SHH. HHATL is highly expressed in normal skin, but becomes down-regulated in skin squamous cell carcinoma, suggesting it may play a role in its development.

Type:
Antigen: HHATL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité