Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-VKORC1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6795
PRSI6795EA 435 EUR InStock
PRSI6795
Anti-VKORC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
VKORC1 Antibody: Vitamin K epoxide reductase complex subunit 1 (VKORC1) is the enzyme that is responsible for reducing vitamin K 2,3-epoxide to the enzymatically activated form which is essential for blood clotting. This enzymatically activated form of vitamin K is a reduced form required for the carboxylation of glutamic acid residues in some blood-clotting proteins. Fatal bleeding can be caused by vitamin K deficiency and by the vitamin K antagonist warfarin, and it is VKORC1 that is sensitive to warfarin. In humans, mutations in this gene can be associated with deficiencies in vitamin-K-dependent clotting factors and, in humans and rats, with warfarin resistance.

Type:
Antigen: VKORC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité