Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TFCP2L1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6807
PRSI6807EA 435 EUR InStock
PRSI6807
Anti-TFCP2L1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TFCP2L1 Antibody: The Transcription factor CP2-like protein 1 (TFCP2L1) is related to the ubiquitously expressed CP2 family of transcription factors that are generally transcription factors. TFCP2L1 is expressed in a developmentally regulated fashion during embryogenesis and in the epithelial lining of distal convoluted tubules in embryonic and adult kidneys. Recent studies have shown that TFCP2L1 is part of an Oct4-centered protein interaction network in embryonic stem cells. It is thought to modulate the activity of other CP2 family members in a cell specific manner, and is itself regulated by sumoylation at a single major site.

Type:
Antigen: TFCP2L1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité