Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCP110 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6825
PRSI6825EA 435 EUR InStock
PRSI6825
Anti-CCP110 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CCP110 Antibody: CCP110 is a centrosomal protein required for the centrosome to function as a microtubule organizing center and plays an essential role in centrosome duplication. It is a target of cyclin-dependent kinases (CDKs); disruption of CCP110 phosphorylation leads to unscheduled centrosome separation and polyploidy. CCP110 is also a target of SCF (Cyclin F) ubiquitin ligase complex, leading to its degradation, suggesting that this complex controls centrosome homeostasis and mitotic fidelity through CCP110 degradation. The centriolar kinesin Kif24 also interacts with CP110 and remodel microtubules and regulate ciliogenesis.

Type:
Antigen: CCP110
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité