Human NIBRIN peptide
Fournisseur: ProSci Inc.
6839P
PRSI6839PEA 122 EUR InStock
PRSI6839P
Human NIBRIN peptide
Protéines et Peptides
NIBRIN peptide is used for blocking the activity of NIBRIN antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité