Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DBX2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6873
PRSI6873EA 435 EUR InStock
PRSI6873
Anti-DBX2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
DBX2 Antibody: DBX2 is a member of the developing brain homeobox (DBX) protein family, but while the related protein DBX1 is expressed in various regions of the developing brain, DBX2 shows a more restricted pattern of expression in the brain, and is also expressed in some mesenchymal cells such as limb buds and tooth germs. It is thought that DBX1 and DBX2 promote the development of a subset of interneurons, some of which help mediate left-right coordination of locomotor activity. In Xenopus, DBX2 is involved in primary neurogenesis and early neural plate patterning, and is thought to act as a cross-repressive partner of NKX6-2 in the patterning of the ventral neural tube.

Type:
Antigen: DBX2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité