Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTPRD Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6875
PRSI6875EA 435 EUR InStock
PRSI6875
Anti-PTPRD Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PTPRD Antibody: PTPRD (Protein tyrosine phosphatase receptor type D) is a member of the protein tyrosine phosphatase (PTP) family that plays diverse roles during development including cell growth, differentiation, mitotic cycle and oncogenic transformation. PTPRD contains an extracellular region, a single transmembrane segment and two tandem intracytoplasmic catalytic domains. The extracellular region of PTPRD is composed of three Ig-like and eight fibronectin type III-like domains (1,3). PTPRD interacts with PPFIA1-3 and is a tumor suppressor on chromosome 9p that is involved in the development of glioblastoma multiforme (GBMs) and multiple human cancers.

Type:
Antigen: PTPRD
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité