Human SDHAF1 peptide (18 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
6879P
PRSI6879PEA 122 EUR InStock
PRSI6879P
Human SDHAF1 peptide (18 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
SDHAF1 peptide is used for blocking the activity of SDHAF1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité