Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LEMD2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6891
PRSI6891EA 435 EUR InStock
PRSI6891
Anti-LEMD2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
LEMD2 Antibody: The LEM (lamina-associated polypeptide-emerin-MAN1) domain is a motif shared by a group of lamin-interacting proteins of the inner nuclear membrane (INM) and nucleoplasm. One such protein, LEMD2 (LEM domain-containing protein 2), is a lamina-associated protein in the INM involved in nuclear structure organization, containing an N-terminal LEM motif, two transmembrane domains, and a MAN1-Src1p C-terminal (MSC) domain. LEMD2 is a truncated paralog of MAN1, lacking the MAN1-specific C-terminal RNA-recognition motif, but like MAN1 is required for myogenic differentiation. Mutations in LEMD2 are thought be among the possible causes of muscle disease.

Type:
Antigen: LEMD2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité