Human TRAP peptide
Fournisseur: ProSci Inc.
6911P
PRSI6911PEA 122 EUR InStock
PRSI6911P
Human TRAP peptide
Protéines et Peptides
TRAP peptide is used for blocking the activity of TRAP antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité