Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-COH1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6931
PRSI6931EA 415 EUR InStock
PRSI6931
Anti-COH1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
COH1 Antibody: COH1 (Cohen syndrome protein 1), also known as VPS13B (vacuolar protein sorting-associated protein 13B) or CHS1, belongs to the VPS13 family and may function in vesicle-mediated transport and sorting of proteins within the cell. COH1 is widely expressed and multiple alternatively spliced transcript variants have been observed. Mutations in this gene have been associated with Cohen syndrome. COH1 is a Golgi-localized peripheral membrane protein and plays a critical role in Golgi (re)assembly.

Type:
Antigen: COH1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité