Human ZF21 peptide
Fournisseur: ProSci Inc.
6935P
PRSI6935PEA 122 EUR InStock
PRSI6935P
Human ZF21 peptide
Protéines et Peptides
ZF21 peptide is used for blocking the activity of ZF21 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité