Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DDX60 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6945
PRSI6945EA 435 EUR InStock
PRSI6945
Anti-DDX60 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
DDX60 Antibody: DDX60 is a DEXD/H Box RNA helicase and the human homolog of the S. cerevisiae Ski2, a cofactor of RNA exosome. Expression of DDX60 increases after viral infection and binds to endogenous RIG-I, a cytoplasmic viral RNA sensor, as well as other RIG-I-like receptors such as MDA5 and LGP2. These proteins activate TBK1 and IKK-e, signaling IRF3 and NF-kB-responsive genes in the innate immune response pathway. DDX60 is required for the RIG-I- or MDA5-dependent response to viral infection, but is dispensable for TLR3-mediated signaling.

Type:
Antigen: DDX60
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité