Human TCTEX1D3 peptide (19 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
6955P
PRSI6955PEA 122 EUR InStock
PRSI6955P
Human TCTEX1D3 peptide (19 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
TCTEX1D3 peptide is used for blocking the activity of TCTEX1D3 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité