Human TCTEX1D4 peptide (19 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
6957P
PRSI6957PEA 122 EUR InStock
PRSI6957P
Human TCTEX1D4 peptide (19 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
TCTEX1D4 peptide is used for blocking the activity of TCTEX1D4 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité