Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CLEC2A Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6959
PRSI6959EA 435 EUR InStock
PRSI6959
Anti-CLEC2A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CLEC2A Antibody: CLEC2A (C-type lectin domain family 2 member A), also known as PILAR (proliferation-induced lymphocyte-associated receptor) is involved in modulating T-cell expansion. It is a 32 kDa single-pass type II membrane protein that contains one C-type lectin domain in its extracellular region and belongs to the CTL/CTLD superfamily. CLEC2A is mainly expressed in skin and highly expressed in CD8(+), B lymphocytes and naive CD4(+) T cells. Manipulation of CLEC2A signaling may be important for treatment of autoimmune diseases and cancer.

Type:
Antigen: CLEC2A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité