Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CRIM1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6961
PRSI6961EA 435 EUR InStock
PRSI6961
Anti-CRIM1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CRIM1 Antibody: CRIM1 (cysteine-rich motor neuron 1), a glycosylated type I transmembrane protein, plays a role in tissue development i.e. capillary formation and maintenance during angiogenesis. It contains an N-terminal IGF-binding protein-like motif and six von Willebrand-like cysteine-rich repeats (CRRs) in its extracellular domain. CRIM1 interacts with BMP4 and BMP7 via the CRRs and functions as an antagonist. CRIM1 is developmentally expressed in a number of tissues including the pancreas, kidney, placenta, brain and blood vessels. CRIM1 may participate in CNS and placental development by interacting with growth factors involved in motor neuron differentiation and survival.

Type:
Antigen: CRIM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité