Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TCIRG1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6973
PRSI6973EA 435 EUR InStock
PRSI6973
Anti-TCIRG1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TCIRG1 Antibody: The T-cell immune regulator 1 (TCIRG1) is the a3 subunit of the vacuolar-type proton transporting ATPase (V-ATPase), a proton pump in late endosomes and lysosomes that functions in the luminal acidification of these organelles. Genetic defects in the gene encoding this protein a responsible for a severe form of autosomal recessive osteopetrosis, a condition that leads to increased bone density, decreased bone strength, and inflammation in bone tissues. TCIRG1 is also required for the normal secretion of insulin and the bacteria-killing function of macrophages.

Type:
Antigen: TCIRG1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité