Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NDFIP1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6977
PRSI6977EA 435 EUR InStock
PRSI6977
Anti-NDFIP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
NDFIP1 Antibody: The NEDD4 family-interacting protein 1 (NDFIP1) belongs to a small group of evolutionarily conserved proteins with three transmembrane domains and is an integral Golgi membrane protein. It is a potential target for ubiquitination by the Nedd4 family of proteins. NDFIP1 is strongly expressed in surviving neurons following acute cortical brain injury, and overexpression in cultured cortical neurons increased survival following growth factor starvation, suggesting that NDFIP1 may play a role in neuronal survival. NDFIP1 and the related protein NDFIP2 are thought to interact with and regulate multiple components of the EGF and PTEN/Akt signaling pathways. Recent studies suggest that NDFIP1 may also play a role in Th17 differentiation by limiting the production of proinflammatory cytokines.

Type:
Antigen: NDFIP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité