Human NDFIP1 peptide
Fournisseur: ProSci Inc.
6977P
PRSI6977PEA 122 EUR InStock
PRSI6977P
Human NDFIP1 peptide
Protéines et Peptides
NDFIP1 peptide is used for blocking the activity of NDFIP1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité