Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TOX Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6987
PRSI6987EA 435 EUR InStock
PRSI6987
Anti-TOX Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TOX Antibody: TOX (thymocyte selection-associated high mobility group (HMG) box protein) is a member of the HMG box family of DNA-binding proteins and likely plays a role in the regulation of T-cell development. It is a 526 amino acid nuclear protein and the expression of TOX is upregulated by pre-T cell receptor (pre-TCR) and TCR activation in immature thymocytes. TOX-mediated positive selection is associated with up-regulation of RUNX3 and is calcineurin dependent. TOX-dependent transition to the CD4+CD8 stage is required for development of class II major histocompatibility complex-specific T cells.

Type:
Antigen: TOX
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité