Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EBI3 Rat Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
70-021
PRSI70-021EA 771 EUR InStock
PRSI70-021
Anti-EBI3 Rat Monoclonal Antibody
Anticorps
EBI3 antibody can be used in ELISA, Western Blot, immunohistochemistry starting at 5 μg/mL, and immunofluorescence starting at 10 μg/mL.

Affinity Purified

Aqueous buffer, 0.09% sodium azide, contains stabilizer if necessary

Store EBI3 antibody at 4 °C. As with all antibodies avoid freeze/thaw cycles

Type:
Antigen: EBI3
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité