Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-H3.1 Sheep Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
70-270
PRSI70-270EA 771 EUR InStock
PRSI70-270
Anti-H3.1 Sheep Polyclonal Antibody
Anticorps
Histone H3 Antibody can be used for immunocytochemistry starting at 1:100, immunohistochemistry (tested on parafin embedded tissues) starting at 5 μg/mL and Western Blot starting at 1:300.

Protein G Column

Phosphate buffered saline, pH 7.4

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: H3.1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité