Anti-MARK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
70-440
PRSI70-440EA 771 EUR InStock
PRSI70-440
Anti-MARK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MARK2 Antibody can be used for ELISA starting at 1:5000, and Immunofluorescence starting at 1:100 - 1:500,
PBS (without Mg2+, Ca2+), pH 7.4, 150 mM NaCl, 0.02% sodium azide, 50% glycerol
PBS (without Mg2+, Ca2+), pH 7.4, 150 mM NaCl, 0.02% sodium azide, 50% glycerol
Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: MARK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
50 µg 50 µl PRSI70-440
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité