Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IGFBP5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
70-474
PRSI70-474EA 771 EUR InStock
PRSI70-474
Anti-IGFBP5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
IGFBP5 Antibody can be used for Immunohistochemistry in paraffin embeded tissues starting at 5 μg/mL, and Western Blotting starting at 1:200.

Affinity Purified

TBS pH 7.4, containing 50% glycerol, 0.5 mg/ml BSA, and 0.02% sodium azide

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: IGFBP5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bat, Bovine, Dog, Gibbon, Goat, Gorilla, Hamster, Horse, Human, Monkey, Pig, Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité