Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CK14 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
70-780
PRSI70-780EA 694 EUR InStock
PRSI70-780
Anti-CK14 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
KRT14 / Cytokeratin 14 Antibody can be used for Immunohistochemistry in paraffin embeded tissues starting at 1:50, and Western Blotting starting at 1 μg/mL.

10 mM PBS, pH 7.4, BSA, sodium azide.

10 mM PBS, pH 7.4, BSA, sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CK14
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité