Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-XIAP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
70-833
PRSI70-833EA 771 EUR InStock
PRSI70-833
Anti-XIAP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
XIAP Antibody can be used for Immunocytochemistry starting at 1:100 - 1:200, Immunofluorescence starting at 1:100 - 1:200, Immunohistochemistry in paraffin embeded tissues starting at 10μg/mL, and Western Blotting starting at 1:500 - 1:1000.

0.1 M Tris-glycine, pH 7, 10% Glycerol, 0.01% Thimerosal

0.1 M Tris-glycine, pH 7, 10% Glycerol, 0.01% Thimerosal

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: XIAP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité