Anti-TUBA1A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
70-892
PRSI70-892EA 734 EUR InStock
PRSI70-892
Anti-TUBA1A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Tubulin Alpha 1 Antibody can be used for Immunohistochemistry in paraffin embeded tissues starting at 1:100.
10mM PBS/1% BSA buffer pH 7.4 with 0.1% sodium azide
10mM PBS/1% BSA buffer pH 7.4 with 0.1% sodium azide
Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: TUBA1A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bovine, Chicken, Frog, Gerbil, Guinea pig, Human, Mouse, Pig, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité