Anti-ALDOC Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
70-936
PRSI70-936EA 694 EUR InStock
PRSI70-936
Anti-ALDOC Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TPX2 Antibody can be used for ELISA starting at 1:1000, and Immunohistochemistry in paraffin embeded tissues starting at 10 μg/mL,
Ammonium Sulfate Precipitation
PBS, 0.09% sodium azide
Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: ALDOC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité