Human CBX4 peptide
Fournisseur: ProSci Inc.
7007P
PRSI7007PEA 122 EUR InStock
PRSI7007P
Human CBX4 peptide
Protéines et Peptides
CBX4 peptide is used for blocking the activity of CBX4 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité