Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TET3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7013
PRSI7013EA 435 EUR InStock
PRSI7013
Anti-TET3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TET3 Antibody: TET3, a member of the ten-eleven-translocation (TET) family of genes, is a methylcytosine dioxygenase that catalyzes the conversion of methylcytosine to 5-hydroxymethylcytosine and is most abundantly expressed in hematopoietic cells. Unlike the related TET2 protein, mutations in TET3 have not been observed in any myeloid malignancies. TET3 has been shown to be involved in the demethylation of zygotic DNA before the first mitosis and has been suggested to be involved in the epigenetic reprogramming of the zygotic paternal DNA following natural fertilization and may also contribute to somatic cell nuclear reprogramming during animal cloning.

Type:
Antigen: TET3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité